233730
Nickel(II) bromide hydrate
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, 1-2
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
cadena SMILES
O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
LQJMXNQEJAVYNB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.