Merck
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
82869
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp
258-262 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
Clave InChI
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
Aplicación
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)