Merck
447765
Sigma-Aldrich
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Sinónimos:
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H6ClF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
274.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
59-63 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
Clave InChI
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)