Merck
447641
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) isopropoxide
97%
Sinónimos:
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
About This Item
Fórmula lineal:
Ge(OCH(CH3)2)4
Número de CAS:
Peso molecular:
308.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: germanium
reagent type: catalyst
bp
167 °C (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
Clave InChI
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)