447447
(4S,5R)-(−)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]23/D −57±4°, c = 2 in chloroform (or methanol)
mp
227-232 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1
InChI key
LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?