446890
Lithium dimethylamide preparation
10 wt. % in hexanes
About This Item
Productos recomendados
concentración
10 wt. % in hexanes
cadena SMILES
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
Clave InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Envase
Packaged under nitrogen in Sure/Seal™ bottles
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)