Merck
W270601
Sigma-Aldrich
2-Methylheptanoic acid
≥97%
Seleccione un Tamaño
W270601-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 233,00
1 KG
US$ 1.400,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W270601-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 233,00
1 KG
US$ 1.400,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número de FEMA:
2706
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.047
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
140 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; cheesy; waxy
cadena SMILES
CCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methylheptanoic acid has been identified in honey.[1]
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ngan N T Nguyen et al.
Scientific reports, 8(1), 15486-15486 (2018-10-21)
Hepatitis C virus (HCV) exploits an extensive network of host proteins to maintain chronic infection. Using RNA-Seq technology, we identified 30 host genes that were differentially expressed in cell culture grown HCV (HCVcc)-infected cells. Of these candidate genes, we selected
Floral markers in honey of various botanical and geographic origins: a review.
Kaskonien? V & Venskutonis PR.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 9(6), 620-634 (2010)
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Paul E Minkler et al.
Molecular genetics and metabolism, 120(4), 363-369 (2017-02-14)
While selectively quantifying acylcarnitines in thousands of patient samples using UHPLC-MS/MS, we have occasionally observed unidentified branched-chain C8 acylcarnitines. Such observations are not possible using tandem MS methods, which generate pseudo-quantitative acylcarnitine "profiles". Since these "profiles" select for mass alone
Yi Peng et al.
Journal of chromatography. A, 1594, 45-53 (2019-02-26)
Conjugated microporous polymers (CMPs) with permanent microporosity and extended p-conjugated skeletons have recently shown the fascinating application in separation and enrichment. In this report, porphyrin CMP that possessed microporous structure and nitrogen-rich pyrrole building blocks was successfully synthesized by microwave-assisted