445568
Calcium methoxide
97%
Sinónimos:
Calcium dimethoxide
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
solid
idoneidad de la reacción
core: calcium
mp
>385 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Ca]OC
InChI
1S/2CH3O.Ca/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
AMJQWGIYCROUQF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.