6-Hydroxyflavanone is poorly soluble in water but is soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 47 mg/mL.
419796
6-Hydroxyflavanone
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
220-222 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc2OC(CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15-16H,9H2
Clave InChI
XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What are the solvents that can be used to dissolve 6-Hydroxyflavanone ?
1 answer-