Merck
362964
Sigma-Aldrich
Calcium 2-ethylhexanoate
98%
Sinónimos:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 271,00
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 271,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
Número de CAS:
Peso molecular:
326.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
lumps and powder
idoneidad de la reacción
core: calcium
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Clave InChI
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1