Merck
444162
Sigma-Aldrich
Barium iodate monohydrate
98%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 255,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 255,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(IO3)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
505.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
solid
cadena SMILES
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)