Merck
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2CHOD
Número de CAS:
Peso molecular:
169.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
59 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Descripción general
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.[1]
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.