Merck
443360
Sigma-Aldrich
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3P(S)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
76-79 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(C)(=S)OCC
InChI
1S/C5H13O2PS/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
GEDUXIUTPVHAAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate is a phosphorous containing organic building block. Structure of the O,O′-diethyl methylphosphonothioate has been investigated by high resolution NMR.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
STRUCTURE OF O, O'-DIETHYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE AND CONJUGATIVE PROPERTIES OF THE P [UNK] S BOND.
Finegold H.
Journal of the American Chemical Society, 82(10), 2641-2643 (1960)