Merck
424501
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 2.860,00
US$ 2.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 2.860,00
About This Item
Fórmula lineal:
6LiOH·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
41.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Formulario
solid
densidad
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
Clave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)