Merck
441015
Sigma-Aldrich
Dimethyl (4R,5R)-1,3,2-dioxathiolane-4,5-dicarboxylate 2,2-dioxide
97%
Sinónimos:
(−)-Dimethyl 2,3-O-sulfonyl-L-tartrate, Dimethyl L-tartrate cycl-sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
240.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
mp
68-71 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChI key
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)