Saltar a
V8376
Val-Tyr-Val
≥98% (TLC), suitable for HPLC
Sinónimos:
L-valyl-L-tyrosyl-L-valine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 209,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H29N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
379.45
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Val-Tyr-Val, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
off-white to tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N3O5/c1-10(2)15(20)18(25)21-14(9-12-5-7-13(23)8-6-12)17(24)22-16(11(3)4)19(26)27/h5-8,10-11,14-16,23H,9,20H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,24)(H,26,27)
InChI key
ZNGPROMGGGFOAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Val-Tyr-Val has been used as a constituent of high performance liquid chromatography (HPLC) standard protein mixture.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
47638V0882SML1472
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
film
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
off-white to tan
color
-
color
-
color
colorless
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)