Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2CDOD
Número de CAS:
Peso molecular:
170.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.05% water
water
índice de refracción
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.615 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation