435473
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Sinónimos:
Pluronic® 10R5, PPG-PEG-PPG
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~2,000
composición
PEG, 50 wt. %
índice de refracción
n20/D 1.461
tensión superficial
51 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidad
480 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transición
pour point 15 °C
cloud point 69 °C (1 wt% aqueous solution, 1 wt. % aqueous solution)
densidad
1.058 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
cadena SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.