Unfortunately, a diffractogram is not available for this product.
435406
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,100
Sinónimos:
Pluronic® L-31, PEG-PPG-PEG
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulario
viscous liquid
mol peso
average Mn ~1,100
composición
PEG, 10 wt. %
índice de refracción
n20/D 1.453
tensión superficial
47 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidad
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transición
softening point −32 °C
cloud point 37 °C (1 wt. % aqueous solution)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
cadena SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
-
Can you send me please diffractogram of sample: PEG-block-PPG-Block-PEG 1100
1 answer-