434035
N,S-Diacetyl-L-cysteine methyl ester
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]20/D −36.0°, c = 1 in methanol
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](CSC(C)=O)NC(C)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)