432253
Teflic acid
Sinónimos:
Tellurium fluoride hydroxide
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.24 atm ( 25 °C)
bp
~60 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Te](F)(F)(F)(F)F
Application
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)