Documentos clave
FX0245
Supelco
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron(II) Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron (II) Sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-151-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-101.5%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
color
blue-green
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
269 g/L
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Zn: ≤0.003%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay: 98.5-101.5%
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable