Merck
432105
Sigma-Aldrich
Scandium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Scandium trifluoride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 514,00
US$ 514,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 514,00
About This Item
Fórmula lineal:
ScF3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 514,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: scandium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.