This physical form of this material is lot-specific and may be powder, crystals, or chunks. This information is reported in the product Certificate of Analysis. A brief review of recent lots indicate this product is most often in powder form. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/202746#product-documentation#product-documentation
202746
Barium fluoride
99.99% trace metals basis
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2260 °C (lit.)
densidad
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What form BaF2 has here is it a powder or granulate?
1 answer-