Merck
311464
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 157,00
100 G
US$ 365,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 157,00
100 G
US$ 365,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZrF4
Número de CAS:
Peso molecular:
167.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
densidad
4.43 g/mL (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
The addition of zirconium(IV) fluoride (ZrF4) to polymeric calcium phosphate cements is known to change its setting behaviour.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)