Merck
432067
Sigma-Aldrich
Terbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Terbium trifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
TbF3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: terbium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide. For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
Useful for the preparation of fluoride glasses.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chem. Abstr., 123, 353533w-353533w (1995)
Samokhvalov, M.K.
Zh. Prikl. Spektrosk., 62, 182-182 (1995)
Adams, R.M. et al.
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 378-378 (1995)
Chem. Abstr., 124, 159253k-159253k (1996)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.