Merck
431044
Sigma-Aldrich
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
97%
Sinónimos:
1-(Trimethylsilyl)heptafluoropropane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 187,00
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.21
Beilstein:
1769415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.324 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
densidad
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F7Si/c1-14(2,3)6(12,13)4(7,8)5(9,10)11/h1-3H3
Clave InChI
PKLASFRWKXWKII-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Trifluoromethylation of arenes
  • Nucleophilic addition followed by intramolecular aza-Michael reactions
  • Perfluoroalkylation of carbonyl compounds, aldimines and other organic substrates
Used to prepare perfluoroalkyl compounds[1] and heptafluoro-n-propyl derivatives of phosphorus and silicon.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Ind. Chem. Soc., 55, 1254-1254 (1978)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 984-984 (1991)
Eleonora Perego et al.
Lab on a chip, 21(4), 735-745 (2021-01-26)
Despite the importance for cellular processes, the dynamics of molecular assembly, especially on fast time scales, is not yet fully understood. To this end, we present a multi-layer microfluidic device and combine it with fluorescence fluctuation spectroscopy. We apply this