42787
(R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
actividad óptica
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
grupo funcional
phenyl
thioether
cadena SMILES
S=C1N[C@@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clave InChI
SLDUGQISGRPGAW-SECBINFHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?