Merck
427047
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.640,00
US$ 2.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.640,00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
47.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
densidad
0.801 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Descripción general
Ethanol-2-13C is an isotopic labeled precursor of ethanol.
Aplicación
Ethanol-2-13C have been used as an internal standard to quantify the formed 2,4-dinitrophenylhydrazine using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS). It can be used for enzymatic oxidation and metabolic flux analyses.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hong Liang et al.
Metabolic engineering, 65, 223-231 (2020-11-29)
Engineering microbes to utilize non-conventional substrates could create short and efficient pathways to convert substrate into product. In this study, we designed and constructed a two-step heterologous ethanol utilization pathway (EUP) in Escherichia coli by using acetaldehyde dehydrogenase (encoded by
Klaus Hollemeyer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(3), 336-342 (2007-01-09)
We describe a novel method for the determination of the concentration and labeling degree of ethanol originating from 1-13C-labeling experiments. This method is suitable for high-throughput metabolic flux analysis because of the possible parallel sample preparation and fast final analysis