Merck
279293
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetic acid-1-13C sodium salt
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 303,00
US$ 303,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 303,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3 13CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
83.03
Beilstein:
4335203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 303,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.