Merck
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
94%
Sinónimos:
BRD9876
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC10H5(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
94%
Formulario
powder, crystals or chunks
impurezas
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
mp
185-189 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)