Merck
424927
Sigma-Aldrich
Propylene glycol propyl ether
99%
Sinónimos:
1-Propoxy-2-propanol
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 80,90
4 L
US$ 207,00
18 L
US$ 590,00
US$ 80,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 80,90
4 L
US$ 207,00
18 L
US$ 590,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 80,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
115.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 30(2), 126-129 (1988-04-01)
1-Propoxy-2-propanol, a widely used industrial chemical, was found to have acute peroral LD50 values in the rat of 4.92 ml/kg (males) and 2.83 ml/kg (females), with the signs of systemic toxicity being principally related to narcosis. Acute percutaneous LD50 values
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of