Merck
213047
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
98%
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 39,70
US$ 39,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 39,70
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
260.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 39,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
149-150 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
ketone
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
Clave InChI
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid forms complexes with europium and terbium having photoluminescence properties[1].
Aplicación
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid was used in the preparation of bisphthalazinone monomers, required for the synthesis of phthalazinone containing poly(arylene ether)s, poly(arylene thioether)s and poly(arylene sulfone)s[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>572.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 300 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of Phthalazinone containing Poly (arylene ether) s, Poly (arylene thioether) s, and Poly (arylene sulfone) s via a novel NC coupling reaction.
Wang SJ, et al.
Macromolecules, 37(1), 60-65 (2004)
Zhao-Ye Li et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(11), 2904-2908 (2010-01-28)
Eight complexes of europium and terbium were synthesized, with 2-(4-chloro-benzoyl)benzoic acid as an essential ligand and other three distinct ligands, including 1, 10-phenanthroline, triphenylphosphine oxide and diphenyl sulfoxide, as selective ligands. They were Eu(CBBA)3 (H2O)4, Eu(CBBA)3 (Phen) (H2O)6, Eu(CBBA)3 (TPPO)