421723
Z-L-Phenylalaninol
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (S)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalaninol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −30°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-92 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m0/s1
Clave InChI
WPOFMMJJCPZPAO-INIZCTEOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)