Merck
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 68,30
US$ 68,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 68,30
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
237.29
Beilstein:
4316842
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136-139 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
Clave InChI
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)