Merck
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 174,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 174,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
temperatura de transición
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Aplicación
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Información legal
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)