421286
MERPOL® A surfactant
Sinónimos:
Nonionic Surfactant MERPOL
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
tensión superficial
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
bp
200 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Categorías relacionadas
Aplicación
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Información legal
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?