Merck
420697
Sigma-Aldrich
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
96%
Sinónimos:
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
237.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
phenyl
cadena SMILES
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
Clave InChI
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,ß-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields.[1]
Reacted in asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)
Synthesis, 2646-2646 (2006)