Merck
420670
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate
97%
Sinónimos:
3-Oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoic acid ethyl ester, 4-(Triphenylphosphoranylidene)acetoacetic acid ethyl ester, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P=CHCOCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
390.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
ester
ketone
phosphine
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23O3P/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23/h3-17,19H,2,18H2,1H3
Clave InChI
QYXSFVCJCUXGJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Can be coupled with glyoxals in a one-step route to 4-hydroxycyclopentanones.[1] Also used to prepare 2H-pyran-2-ones from oxazolones.[2]
Reactant for stereoselective synthesis of:
  • Polysubstituted cyclopentanones via double Michael addition reactions
  • Hydroindanes via asymmetric quadruple aminocatalytic three-component domino condensation and spirocyclization
  • Oxocyclohexenecarboxylates by cyclocondensation
Reactant for preparation of:
  • γ-(Dioxobutylidene)butenolides
  • Chain conjugated 2H-pyran-5-carboxylates
  • 2-Substituted pyridoacridines with antitumor activity by means of thermolysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 34, 4837-4837 (1993)
Synthesis, 453-453 (1992)