4202001
PRONOVA® SLG 20
sodium alginate solution, Mw 75-150 kDa, guluronate monomer units ≥60 %
Sinónimos:
Sterile sodium alginate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile (Total viable count (CFU/g))
Formulario
powder
mol peso
Mw 75-150 kDa
composición
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidad
20-99 mPa.s, 1 % in water(20 °C)
Descripción general
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.