42000501
PRONOVA® UP VLVG
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Sinónimos:
Ultra-Pure Sodium Alginate
Formulario
powder
mol peso
Mw <75 kDa (approximate)
composición
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
impurezas
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidad
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descripción general
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.