41920
2,5-Dinitrobenzoic acid
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
mp
178-182 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
YKMDNKRCCODWMG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)