Merck
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Sinónimos:
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 109,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
Clave InChI
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)