476234
2-Allyloxyethanol
98%
Sinónimos:
Ethylene glycol allyl ether
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCOCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
Clave InChI
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Technological Aspects of Synthesis of Poly (ethylene glycol) Mono-1-propenyl Ether Monomers: This study investigates the isomerization reactions of 2-allyloxyethanol among other compounds, aiming to optimize synthesis processes for industrial applications (M Urbala, Polish Journal of Chemical Technology, 2020).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.