415618
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?