ICS006
Chlorite IC Standard
certified reference material
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC ICS-006-100
concentración
1000 μg/mL in H2O
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)