415456
1,2-Dichlorotetramethyldisilane
95%
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-dichlorodisilane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane, Dichlorotetramethyldisilane
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2Si2/c1-7(2,5)8(3,4)6/h1-4H3
Clave InChI
SFAZXBAPWCPIER-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.