Merck
415111
Sigma-Aldrich
Magnesium nitride
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Trimagnesium dinitride
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 136,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 136,00
About This Item
Fórmula lineal:
Mg3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
−325 mesh
densidad
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
Clave InChI
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Olivia Wenzel et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 26(1), 102-111 (2020-01-11)
Nanoporous, high-purity magnesium nitride (Mg3N2) was synthesized with a liquid ammonia-based process, for potential applications in optoelectronics, gas separation and catalysis, since these applications require high material purity and crystallinity, which has seldom been demonstrated in the past. One way