Merck
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
Sinónimos:
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34BBr
Número de CAS:
Peso molecular:
365.20
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
62-72 °C (lit.)
SMILES string
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
Legal Information
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)