637939
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Sinónimos:
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Clave InChI
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)